Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 0.5 N in Methanol
Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 0.5 N in Methanol
Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 0.5 N in Methanol
42735.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 0.5 N in Methanol
42735.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Packung:
Kunststoffflasche
VE:
1 L
Seq:
5037
:
:
56.11 g/mol
:
Raumtemperatur
:
215-181-3
:
3286
:
3,II
:
GHS02
:
GHS06
:
GHS08
:
GHS05
:
1310-58-3
:
KOH
:
MFCD00003553