ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Corrosive
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Catalog # ROTHN071.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Corrosive
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Catalog # ROTHN071.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :56.11 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553