Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 0.1 N in Methanol
Katalognr. 42734.K2
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:56.11 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:1992
ADR:3,II
:GHS02
:GHS06
:GHS08
:GHS07
CAS-Nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-Nummer:MFCD00003553