ContactUsLinkComponent
Umfeld
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Katalognr. ROTHK019.1
Anbieter:  Roth Carl
CAS-Nummer:  
Umfeld
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Katalognr. ROTHK019.1
Anbieter:  Roth Carl
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :158.03 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-760-3
UN:3082
ADR:9,III
 :GHS09
CAS-Nummer:7722-64-7
Formel:KMnO₄
MDL-Nummer:MFCD00011364