Kaliumiodid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
: VWR Chemicals
Teststreifen, Peroxid, Dosatest
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
pH-Indikatorpapier, 1 - 14, Rota
: VWR Chemicals
Natriumhypochlorit (3,5% Cl₂) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals