Schwefelsäure 1 M H2SO4 (2N) volumetrische Lösung, Fluka™
35276-1L
:
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:1 L
- Seq:5037
- Factor:0.999 - 1.001
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
:
:98.08 g/mol
:1,05 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:231-639-5
:3264
:8,III
:GHS05
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589