Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Schwefelsäure
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
ROTHK027.1
:
Roth Carl
:
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
ROTHK027.1
:
Roth Carl
:
Packung:
Glasflasche
VE:
1 L
Seq:
5037
:
:
98.08 g/mol
:
1,01 g/cm³ (20 °C)
:
Raumtemperatur
:
231-639-5
:
2796
:
8,II
:
7664-93-9
:
H₂SO₄
:
MFCD00064589