Schwefelsäure 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Anbieter: REAGECON
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7664-93-9
:
Formel:H₂SO₄
MDL-Nummer:MFCD00064589
:98.08 g/mol
Dichte:1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
Frequently Bought Together