Schwefelsäure 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Codice catalogo 191738C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Packung:Beutel-im-Karton (Cubitainer)
- VE:10 L
- Seq:5214
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact):0.00998 - 0.01002 mol/l
- NIST rückführbar:Bestätigt
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:98.08 g/mol
Densità:1,004 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Raumtemperatur
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
Numero CAS:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
Numero MDL:MFCD00064589