ContactUsLinkComponent
EDTA Dinatriumsalz standardisierte Lösung 0.1 M (0.200 N) in wässriger Lösung
Catalog # 39783.K2
CAS Number:  
EDTA Dinatriumsalz standardisierte Lösung 0.1 M (0.200 N) in wässriger Lösung
Catalog # 39783.K2
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :336.21 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:205-358-3
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672