Natriumpyruvat-Lösung 100 mM Reagenz für die Zellkultur
Catalog # LONZBEBP13-115E
Supplier: LONZA
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:110.04 g/mol
Storage Temperature:Kühlschrank
EINECS:204-024-4
CAS Number:113-24-6
Formula:CH₃COCOONa
MDL Number:MFCD00002586