AuftragsverfolgungKontakt
5-Hydroxy-DL-tryptophan
5-Hydroxy-DL-tryptophan
100 µl
  CHMCMAB5462
 :   Chemicon
5-Hydroxy-DL-tryptophan
  CHMCMAB5462
 :  Chemicon
 :  56-69-9
5-Hydroxy-DL-tryptophan
100 µl
 :  56-69-9
SFr. 1’620.00
1 * 100 µl
 :  DL-5-Hydroxytryptophan, 2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
  •  :56-69-9
  •  :C₁₁H₁₂N₂O₃
  •  :MFCD00005651
  •  :220.23 g/mol
  •  :13,04873
  •  :301 °C
  •  :1,405 g/cm³ (20 °C)
  •  :200-284-8
  • VE:
    100 µl