AuftragsverfolgungKontakt
DL-Homocystein
100 µl
Katalognr. CHMCAB5512
Anbieter:   Chemicon
DL-Homocystein
Katalognr. CHMCAB5512
Anbieter:  Chemicon
CAS Nummer:  454-29-5
DL-Homocystein
100 µl
CAS Nummer:  454-29-5
Preis
SFr. 1’570.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µl
Product Details & Documents
Synonyme:  (±)-Homocysteine, 2-Amino-4-mercaptobutanoic acid, H-DL-HoCys-OH
  • CAS Nummer:454-29-5
  • Formel:C₄H₉NO₂S
  • MDL-Nummer:MFCD00004898
  • Molekulargewicht:135.19 g/mol
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • EINECS:207-222-9
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 µl