AuftragsverfolgungKontakt
Tween® 20 (Polysorbat)
Marketsource
Tween® 20 (Polysorbat)
Marketsource
Zertifikate
Tween® 20 (Polysorbat)
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS Nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-Nummer:MFCD00165986
  • Molekulargewicht:1227.53 g/mol
  • Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-018-3
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche
    200 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mL
    1 * 200 mL
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource