Tween® 20 (Polysorbat)
Glasflasche, 1 L
Katalognr. MOLE18945167
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- CAS Nummer:9005-64-5
- Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-Nummer:MFCD00165986
- Molekulargewicht:1227.53 g/mol
- Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-018-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L