Tween® 80 (Polysorbat)
Glasflasche, 1 L
Katalognr. MOLE31302764-1L
Marketsource
Anbieter: Molekula
Tween® 80 (Polysorbat)
Katalognr. MOLE31302764-1L
Anbieter: Molekula
Marketsource
CAS Nummer: 9005-65-6
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:9005-65-6
- MDL-Nummer:MFCD00082107
- Merck-Index:13,07664
- Siedepunkt:∼100 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–21 °C
- Dichte:1,062 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:>149 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-019-9
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L