TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Proteomik-Qualität
Katalognr. M144-1L
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Kristallisationspunkt (1 %, Wasser):22 - 28 °C
- Farbe (APHA):< 100
- Brechungsindex:1,48 - 1,50
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
Siedepunkt:150 °C (1013hPa)
Dichte:1,055 g/cm³ (20 °C)
Blitz Pt:93 °C (closed cup)
ADR:9,III
:GHS07
:GHS05
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:9036-19-5
MDL-Nummer:MFCD00128254