ContactUsLinkComponent
Cäsium-Standardlösung, 1000 mg/L Cs in 0,5 M Salpetersäure (aus CsNO₃) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Cäsium-Standardlösung, 1000 mg/L Cs in 0,5 M Salpetersäure (aus CsNO₃) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Catalog # 1.70212.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Cäsium-Standardlösung, 1000 mg/L Cs in 0,5 M Salpetersäure (aus CsNO₃) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Catalog # 1.70212.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    0,5 M HNO₃
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 mL
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Element:
    Cäsium
  • Symbol:
    Cs
Specifications
About this item
Certifications: Rückführbar auf SRM von NIST