Kanadabalsam, TECHNICAL
Glasflasche, 100 g
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:8007-47-4
- MDL-Nummer:MFCD00132800
- Merck-Index:13,00948
- Dichte:0,915 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:62 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-362-2
- UN:1993
- ADR:3,III
Documents
Zertifikate
Suche nach Chargennummerspec_VWRC21776.183 spec_VWRC21776.183 spec_VWRC21776.183_de
Product specification
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Prüfung auf Identität:Entspricht
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:100 g