Agar
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: Agar Agar
- CAS Nummer:9002-18-0
- MDL-Nummer:MFCD00081288
- Merck-Index:13,00184
- Schmelzender Platingehalt:90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-658-1
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: Agar Agar
- CAS Nummer:9002-18-0
- MDL-Nummer:MFCD00081288
- Merck-Index:13,00184
- Schmelzender Platingehalt:90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-658-1
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis