ContactUsLinkComponent
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in wässriger Lösung, Millipore®
Corrosive
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in wässriger Lösung, Millipore®
Catalog # 648468-50
CAS Number:  
Corrosive
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in wässriger Lösung, Millipore®
Catalog # 648468-50
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
About this item
 :
 :GHS05
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:9036-19-5
MDL Number:MFCD00128254