D(-)-Fructose
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE34878019-100G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
D(-)-Fructose
Codice catalogo MOLE34878019-100G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 57-48-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- Numero CAS:57-48-7
- Formula:C₆H₁₂O₆
- Numero MDL:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- IndexMerck:13,04295
- Punto di ebollizione:552 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:100…110 °C
- Densità:1,59 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:200-333-3
Specifiche
Specifiche
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
Specifiche