D(+)-Saccharose
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
- CAS Nummer:57-50-1
- Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
- MDL-Nummer:MFCD00006626
- Molekulargewicht:342.3 g/mol
- Merck-Index:13,08966
- Schmelzender Platingehalt:169…170 °C
- Dichte:1,29 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-334-9
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
- CAS Nummer:57-50-1
- Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
- MDL-Nummer:MFCD00006626
- Molekulargewicht:342.3 g/mol
- Merck-Index:13,08966
- Schmelzender Platingehalt:169…170 °C
- Dichte:1,29 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-334-9
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource