AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Saccharose
Glass bottle for solids, 1 kg
  MOLE90005036
Marketsource
 :   Molekula
D(+)-Saccharose
  MOLE90005036
 :  Molekula
Marketsource
 :  57-50-1
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Glass bottle for solids, 1 kg
 :  57-50-1
1 * 1 kg
 :  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  •  :57-50-1
  •  :C₁₂H₂₂O₁₁
  •  :MFCD00006626
  •  :342.3 g/mol
  •  :13,08966
  •  :169…170 °C
  •  :1,29 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-334-9
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg