AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Glucose Monohydrat | Avantor
D(+)-Glucose Monohydrat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. EURLEMR295001
Anbieter:   EUROCLONE
D(+)-Glucose Monohydrat
Katalognr. EURLEMR295001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  14431-43-7
D(+)-Glucose Monohydrat
D(+)-Glucose Monohydrat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  14431-43-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
  • CAS Nummer:14431-43-7
  • Formel:C₆H₁₂O₆·H₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00149450
  • Molekulargewicht:198.17 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:83 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-075-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg