Organic reference standard, Saxitoxin in acetic acid, BCR
Catalog # PROOBCR-663
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:1
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:35523-89-8
- Bezeichnung:Saxitoxin in acetic acid
- Formel:C₁₀H₁₇N₇O₄
- Bezeichnung:Saxitoxin in acetic acid