AuftragsverfolgungKontakt
Bienenwachs, weiß, TECHNICAL
Bienenwachs, weiß, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 500 g
Anbieter:   VWR Chemicals
Bienenwachs, weiß, TECHNICAL
Katalognr. 22841.265
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  8012-89-3
Bienenwachs, weiß, TECHNICAL
Bienenwachs, weiß, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 500 g
CAS Nummer:  8012-89-3
Preis
127.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Wax, bees
  • CAS Nummer:8012-89-3
  • MDL-Nummer:MFCD00132754
  • Merck-Index:12,01049
  • Schmelzender Platingehalt:∼64 °C
  • Dichte:0,95 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:232-383-7
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Melting point:
    61 - 65 °C
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 g
Technische Daten