Magnetrührer, KMO 3 basic, IKA
Magnetrührer KMO 3 basic IKAMAG®, 50/60 Hz, EU/UK/CH-Stecker, 100/240 V
Catalog # 531-1342
Supplier: IKA
Jump to:
Product Details & Documents
Kompakter Magnetrührer mit hochwertigem Fast-Response-Display und Aufstellfläche aus gehärtetem
Glas mit weiß durchscheinendem, beleuchtbarem Bereich in der Mitte, um Farbveränderungen leichter zu erkennen.
- Drehzahlanzeige
- Rechts-/Linkslauf
- Beleuchtbare, flache Aufstellfläche
- Verriegelungstaste
- Integrierte USB-Schnittstelle (zur Steuerung mittels labworldsoft und Nutzung des Firmware Update Tools)
- Versenktes Gewinde für Stativstange
Certifications: IP-Schutzart nach DIN EN 60529: IP 42
Specifications
- Bezeichnung:Magnetrührer KMO 3 basic IKAMAG®, 50/60 Hz, EU/UK/CH-Stecker
- Spannung:100/240 V
- Cat. No.:531-1342
- Modell:KMO 3 basic IKAMAG®
- B×T×H:135 × 227 × 62,5 mm
- Plattengröße:140×120 mm
- Plattenmaterial:Glas
- Max. Rührmenge H₂O:5 L
- Drehzahlbereich:10 - 1500 min⁻¹
- Drehzahlanzeige:LED
- Gewicht:1,2 kg
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #TypAvailabilityPrice
- 441-2121Set mit IKAFLON® 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 80 und TRIKA® 25 und 40 RührstäbenLog in for availability1 * 1 SET - SFr. 178.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 431-2888Haltestange, zur Befestigung des ETS-D5 oder des VT-5-Thermometers am StativstabLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 47.60
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #FürLängeØAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
- IKAA4494000__Zylindrisch mit abnehmbarem Drehring30 mmLog in for availability1 * 5 ST - SFr. 18.30
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
- IKAA4493200__Zylindrisch, aus Seltenerdmagnet Samarium-Kobalt30 mmLog in for availability1 * 5 ST - SFr. 64.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- IKAA25000622Erweiterung für Tragestange, H 16,3, für Badbefestigung über Ø 180 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 29.90
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 442-1133R 350 Universalklemme zum Halten von Kolbenhälsen, Kondensatoren usw. mit bis zu 11 cm DurchmesserLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 172.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
- IKAA4493800__Zylindrisch mit abnehmbarem Drehring25 mmLog in for availability1 * 5 ST - SFr. 18.30
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
- IKAA4493000__Zylindrisch, aus Seltenerdmagnet Samarium-Kobalt15 mmLog in for availability1 * 5 pezzi - SFr. 43.90
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
- IKAA4493400__Zylindrisch, aus Seltenerdmagnet Samarium-Kobalt50 mmLog in for availability1 * 5 ST - SFr. 77.40
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
- IKAA4494400__Zylindrisch mit abnehmbarem Drehring50 mmLog in for availability1 * 5 ST - SFr. 39.10
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 442-2041Stativstab, Länge 450 mm, Ø 10 mm, Edelstahl, für alle Rührer und Heizplatten mit 10-mm-GewindeLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 108.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- IKAA20017366Labworldsoft® 6 Pro, mit Zugriff auf die komplette GerätebibliothekLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
- IKAA4494200__Zylindrisch mit abnehmbarem Drehring40 mmLog in for availability1 * 5 ST - SFr. 35.40
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- IKAA20003417Becherabdeckung, BC 1000, Silikon, für 600 und 1000-ml-BecherLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 27.50
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungTypLängeAvailabilityPrice