ContactUsLinkComponent
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Pulver -325 mesh, aktiviert, Fluka™
  688363-2.5KG
 :  
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Pulver -325 mesh, aktiviert, Fluka™
  688363-2.5KG
 :  
  • Packung:
    PE-Flasche
  • VE:
    2,5 kg
  • Seq:
    4076
  • Form:
    powder
  • Sieve analysis < 0.045 mm:
    Min. 95 %
 :
 :400 °C
 :2.0 g/cm³
 :Raumtemperatur
 :70955-01-0
 :1318-02-1
 :MFCD00147627