, Plätzchen, Ø 1.6 mm, Fluka™
Katalognr. 334286-1KG
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:PE-Flasche
- VE:1 kg
- Seq:4024
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Particle Size:1.6 mm
- Form:pellets
- Granulation:complying
- Pore Size (Ång Ström):3
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
Synonyme: Molecular sieve 0.3 nm, 3A molecular sieve, Molecular sieve A3, Linde 3A, Sodium aluminium silicate
:
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:1318-02-1
Formel:KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
MDL-Nummer:MFCD00147627
Schmelzender Platingehalt:400 °C
Dichte:2 g/cm³