Magnesium ≥99,8%, Drehspäne, technische Qualität
Catalog # 25073.237
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:250 g
- Seq:3545
Specifications
Specification Test Results
- Identification:Passes test
Specification Test Results
About this item
:
:24.3 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-104-6
UN:1869
ADR:4.1,III
:GHS02
CAS Number:7439-95-4
Formula:Mg
MDL Number:MFCD00085308