ContactUsLinkComponent
Beryllium, Perlen ∼ 19 mm (0.75 in) Ø
Codice catalogo 45120.KF
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Beryllium, Perlen ∼ 19 mm (0.75 in) Ø
Codice catalogo 45120.KF
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Specifiche
  • VE:
    1
  • Seq:
    0001
  • Environmentally Preferable:
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :9.01 g/mol
EINECS:231-150-7
 :GHS06
 :GHS08
Numero CAS:7440-41-7
Formula:Be
Numero MDL:MFCD00134032
Punto di ebollizione:2970
Punto di fusione:1278
Densità:1.85 g/cm³ (20 °C)
IndexMerck:12,01201