AuftragsverfolgungKontakt
Schutzhelme, Vision Plus | Avantor
Schutzhelme, Vision Plus
Schutzhelm, unbelüftet, mit Ratsche, Weiß
Katalognr. CENUS10PLUSEWR
Schutzhelme, Vision Plus
Katalognr. CENUS10PLUSEWR
Schutzhelme, Vision Plus
Schutzhelm, unbelüftet, mit Ratsche, Weiß
Preis
SFr. 49.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der Vision Plus Helm bietet Brillenträgern absolute Sicherheit – mit integriertem, geformtem Augenschutz, zertifiziert nach Klasse A für hohe Schlagfestigkeit. Helmschale aus ABS-Kunststoff.
  • Optische Klarheit nach Klasse 1 für den Dauereinsatz
  • Große seitliche Aufreißlaschen ermöglichen ein schnelles und einfaches Verstellen des Visiers, auch mit Handschuhen.
  • Das geformte Design bietet einen verbesserten Schutz der unteren Wangenpartie.
  • Kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung für verbesserte Haltbarkeit und Sicht.
  • Drehrad-Ratsche, unbelüftet
Gewicht: 525 g mit montiertem Visier
Zertifizierung: Helm: EN 397; Integriertes Visier: EN 166
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Technische Daten
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Schutzhelm, unbelüftet, mit Ratsche
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CENUS565
    Euro-Clips auch zur Verwendung mit Nexus- und Vision Plus-Helmen, S565
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 4.30