ContactUsLinkComponent
Trousers, PP, Hopen®
  HOPE40.170/04
 :  Medicom
undefined
Trousers, PP, Hopen®
  HOPE40.170/04
 :  Medicom
  • Konfektionsgröße:
    Einheitsgröße
  • Anwendungsbereich Outfit:
    Allgemeine Anwendungen,
    Medizinischer Bereich,
    Labor,
    Industrie
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Taschen:
    Ohne Taschen
  • Farbe:
    Weiß
  • VE:
    50
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Gewicht:
    45 g/m²
These disposable PP trousers are ideal for use in combination with PP lab coats.
  • Breathable and lightweight fabric
  • Easy to put on
  • Elasticated waist and ankles
  • One size fits all (size U*)
Weight: 45 g/m²
 : Cat. I
 : Individually packed.