Z-LEVD-Fmk
Katalognr. ENZOALX260142R020
Anbieter: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:20 µl
- Seq:02
- Protein/Peptid-Name:Z-LEVD-FMK
- Purity:>95% (HPLC)
- Zusammensetzung:Liquid. In DMSO.
Technische Daten
Über diesen Artikel
Inhibitor von Caspase-4 und -5
Irreversibel, zelldurchlässiger Inhibitor von Caspase-4. Inhibiert auch Caspase-5.