ContactUsLinkComponent
Leber(human)-Mikrosomenextrakt
Leber(human)-Mikrosomenextrakt
Catalog # ENZOADILYTHM100F
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
New Product
Leber(human)-Mikrosomenextrakt
Catalog # ENZOADILYTHM100F
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
New Product
Specifications
  • Bezeichnung:
    Human liver microsome extract
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Lagerbedingungen:
    −80 °C
  • Anwendung:
    Western blot
  • VE:
    200 µG
Specifications
About this item
Mikrosomen stellen eine reiche Quelle von Häm-haltigen metabolischen Enzymen, wie Hämoxygenasen und Cytochrom P450 (CYP)-Enzymen, dar und werden häufig zur Untersuchung des xenobiotischen Arzneimittelmetabolismus eingesetzt. Lebermikrosomen sind subzelluläre Partikel aus dem endoplasmatischen Retikulum von Leberzellen.
  • Präparation aus einem Pool von verschiedenen menschlichen Spendern beider Geschlechter
Flüssiger Extrakt in einem SDS-PAGE-Probenpuffer (pH: 8,8) bestehend aus 40 mM TRIS-Chlorwasserstoff, 1% SDS, 50 mM DTT, 7,5% Glycerol und 0,003% Bromphenolblau.