ContactUsLinkComponent
Bovine native Calmodulin (from Brain), Agarose
Katalognr. ENZOBMLSE1020001
Anbieter:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Bovine native Calmodulin (from Brain), Agarose
Katalognr. ENZOBMLSE1020001
Anbieter:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    1 mL
  • Konjugation:
    Agarose
  • Protein/Peptid-Typ:
    Nativ
  • Ursprung:
    Brain
  • Spezies:
    Bovine
  • Seq:
    02
  • Protein/Peptid-Name:
    Calmodulin
  • Konzentration:
    Calmodulin concentration is 1 mg/ml beads
  • Zusammensetzung:
    Liquid. Suspension.
Technische Daten
Über diesen Artikel
Isolated from bovine brain. Calmodulin conjugated to 4% cross-linked agarose beads via a 5 atom hydrophilic spacer arm.