Matrix Metalloproteinase-12 (MMP-12) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
ENZOBMLAK4020001
:
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Matrix Metalloproteinase-12 (MMP-12) colorimetric drug discovery kit
- Seq:02
- Lagerbedingungen:−80 °C
- Anwendung:Colorimetric detection, HTS activity assay
- Größe:1 kit
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-12 Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assaysystem, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-12 (MMP-12, Stromelysin-1) unter Verwendung eines Thiopeptids als chromogenes Substrat entwickelt wurde. Die Assays werden in einem praktischen Mikroplattenformat mit 96 Wells durchgeführt. Enthalten sind aktives Enzym, Assay-Puffer, ein prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH) und eine ausführliche Gebrauchsanweisung.
: Das Kit enthält MMP-12-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH), Assay-Puffer, 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.