ContactUsLinkComponent
Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) Fluorometrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Catalog # ENZOBMLAK4010001
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:  
Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) Fluorometrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Catalog # ENZOBMLAK4010001
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) fluorometric drug discovery kit
  • Seq:
    02
  • Lagerbedingungen:
    −80 °C
  • Anwendung:
    Colorimetric detection, HTS activity assay
  • Größe:
    1 kit
Specifications
About this item
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-3 Fluorometrisches (auch bekannt als fluorimetrisch) Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assay-System, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-3 (MMP-3, Stromelysin-1) unter Verwendung eines gequenchten, fluorogenen Peptids entwickelt wurde: Fluorogenes OmniMMP™-Substrat Mca-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH. Die Mca-Fluoreszenz wird durch die Dpa-Gruppe gequencht, bis die Spaltung durch MMPs an der Gly-Leu-Bindung die zwei Einheiten trennt.
Delivery: Das Kit enthält MMP-3-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH3), Assay-Puffer, weiße 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.