ContactUsLinkComponent
CD40L Soluble (Human) ELISA kit
  ENZOALX850311KI01
 :  
CD40L Soluble (Human) ELISA kit
  ENZOALX850311KI01
 :  
  • VE:
    1 KIT
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Target protein:
    CD40
  • Bezeichnung:
    CD40L soluble (Human) ELISA kit
  • Seq:
    02
  • Lagerbedingungen:
    4 °C (kit), −20 °C (control)
  • Empfindlichkeit:
    0,005 ng/ml (Range 0,08 - 5 ng/ml)
For the quantitative determination of soluble human CD40L (CD154) in cell culture supernatants, serum and other body fluids.
  • Assay Time: 3 hours + 10 minutes