Anti-IL7R Mouse Monoclonal Antibody [clone: R34-34]
Catalog # ENZOENZABS2530100
Anbieter: ENZO LIFE SCIENCES
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:IL-7 receptor-alpha
- Antigen-Symbol:IL7R
- Klonalität:Monoklonal
- Klon:R34-34
- Konjugation:Unconjugated
- Durchflusszytometrie:Yes
- Wirt:Mouse
- Immunpräzipitation:Yes
- Isotyp:IgG1
- Seq:02
- Form:Liquid
- Antigen-Synonyme:IL-7RA|Interleukin-7 receptor α|CD127
- Lagerungspuffer:In TRIS-NaCl, pH 8.
- Lagertemperatur:–80 °C
- Transporttemperatur:Shipped on blue ice
- Immunogen:Human leukemic pre-B cells.
- VE:100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Recommended Applications: Flow Cytometry, IP, FUNC
Species reactivity: Human, Dog
Type: Primary
Antigen: IL7R
Clonality: Monoclonal
Clone: R34-34
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Dog