ContactUsLinkComponent
VWR®, Filterhalter, Edelstahl
VWR®, Filterhalter, Edelstahl
Catalog # 511-0666
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Filterhalter, Edelstahl
Catalog # 511-0666
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Bezeichnung:
    Glas-Filterhalter mit Edelstahl-Stützsieb
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Glasfilterhalter mit 47-mm-Edelstahlsieb, 300-ml-Glastrichter, 47-mm-Federklemme aus Aluminium, 47-mm-Glasboden, PTFE-Dichtung und Silikonstopfen Nr. 8.