Einstechfühler
Einstechfühler PT100 mit festem 2-m-Flachbandkabel, −85…+150 °C, Klasse A, 5×60 mm
Katalognr. 620-1971
Anbieter: Testo
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Messbereich:−85…+150 °C
- Bezeichnung:Einstechfühler PT100 mit festem 2-m-Flachbandkabel
- Genauigkeit:Klasse A
- Ø×L:5×60 mm