Flat Bags, PP
Flat bag, transparent, 0,05 mm, 400×250 mm
Katalognr. 129-9173
Anbieter: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Flat sample bag suitable for infectious materials.
Technische Daten
- Bezeichnung:Flat bag, transparent
- Abmessungen:400×250 mm
- Stärke:0,05 mm