AuftragsverfolgungKontakt
Tape, high temperature
Tape, high temperature
High temperature tape, 200 °C, 15,0 mm
Katalognr. HORS100102
Anbieter:   HORST
Tape, high temperature
Katalognr. HORS100102
Anbieter:  HORST
Tape, high temperature
High temperature tape, 200 °C, 15,0 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This high quality adhesive tape is made from glass fabric with silicone adhesive and is suitable for the mounting of heating cables up to 200 °C.
  • Corresponds to class H (180 °C)
Length: 50,0 m
Colour: White
Technische Daten
  • Breite:
    15,0 mm
  • Bezeichnung:
    High temperature tape, 200 °C