Reservoirflasche, mit Schlauchausgang am Boden, KIMBLE®
Katalognr. SCERSP14607-10000
Anbieter: DWK Life Sciences
Technische Daten
- Ext.Ø:230 mm
- Kapazität:10 l
- Höhe:400 mm
- Seq:05
- Hals I-Ø:58 mm
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Hergestellt aus 33er-Expansionsglas mit geringem extrahierbarem Anteil, sicherheitsbeschichtet.
- Anschlussstutzen für Glasschläuche mit Flasche verschmolzen
- Mit weißem Emaille-Markierungspunkt
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Vorratsflaschen sind für die Lagerung und Abgabe von Flüssigkeiten über einen Schlauchauslass an der Unterseite konzipiert.
Certifications: Glas konform zu USP, Typ I und ASTM E438 Typ I, Klasse-A-Anforderungen.