Ammonium molybdate reagent for silica determination using Lovibond₂ Comparator 2000+ system
Katalognr. LOVI460241
Anbieter: Lovibond
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Chemische Methode:Silicomolybdate
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Silica reagent, ammonium molybate liquid solution
- Messbereich:2.5 – 25 mg/l SiO₂