ContactUsLinkComponent
Anti-Angiopoietin-1 Polyclonal Antibody
Katalognr. BSBTPB9125
Anbieter:  Boster Bio
undefined
Anti-Angiopoietin-1 Polyclonal Antibody
Katalognr. BSBTPB9125
Anbieter:  Boster Bio
Technische Daten
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Angiopoietin-1
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Wirt:
    Rabbit
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Größe:
    100 µg
  • VE:
    100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Polyclonal antibody for ANGIOPOIETIN 1/ANGPT1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. ANGIOPOIETIN 1/ANGPT1 information: Molecular Weight: 57513 MW; Subcellular Localization: Secreted.
Type: Primary
Antigen: Angiopoietin-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human