pH electrode
Combined pH/temp electrode, with NTC 30 kOhm, Type 230, 0 - 14, Kunststoff, Gel, BNC
Katalognr. LOVI721230
Anbieter: Lovibond
Direkt zu
Product Details & Documents
Combined pH/temperature electrode with temperature sensor NTC 30 kOhm and BNC connection.
Technische Daten
- Anschluss:BNC
- Typ:Type 230
- Bezeichnung:Combined pH/temp electrode, with NTC 30 kOhm
- Material:Kunststoff
- Elektrolyt:Gel
- pH:0 - 14