AuftragsverfolgungKontakt
Portable oxygen detector | Avantor
Portable oxygen detector
Portable oxygen detector, O₂, 0 - 25 % ; −20...+50 °C, Low/High: 19,5/23,5 %
Katalognr. AIRLACCSECU26
Anbieter:   Air Liquide
Portable oxygen detector
Katalognr. AIRLACCSECU26
Anbieter:  Air Liquide
Portable oxygen detector
Portable oxygen detector, O₂, 0 - 25 % ; −20...+50 °C, Low/High: 19,5/23,5 %
Preis
SFr. 458.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Oxygen detector for safety and compliance in harsh environments with extreme temperatures.
  • Maintenance-free: No sensor or battery change
  • Hibernation mode with case accessory or IntelliDox
  • Automated self-test of battery, sensor and electronics
  • Wide-angle flash, which alerts with audible and vibrating alarm
  • Automatic logging of the 35 latest events and bump test results
Zertifizierung: ATEX: CE 0539 II 1G; Ex ia IIC T4 Ga; DEMKO 14 ATEX 1356 - IECEx: Ex ia IIC T4 Ga; IECEx UL 14.0063
Technische Daten
  • Parameter:
    O₂
  • Messbereich:
    0 - 25 % ; −20...+50 °C
  • Bezeichnung:
    Portable oxygen detector
  • Alarmschwelle A1/A2 Standard:
    Low/High: 19,5/23,5 %
  • Feuchtigkeitsbereich (RH):
    5 - 95 %
  • Cat. No.:
    AIRLACCSECU26
  • Alarm:
    Visual, vibrating, audible
  • Batterielebensdauer:
    2 years
  • Gewicht:
    92 g